Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Böjda torkrör med NS-kon
Produktkod. 10007730
Change view
Standard konisk led nr.:
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr. unitSize
10007730 NS 14/23 -
10189600 NS 29/32 Varje
10366261 NS 19/26 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10007730 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05337001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.59 SEK
    200.89 SEK / Paket med 1
    Save 30.70 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för att skydda reaktioner mot fukt och samtidigt utjämna trycket. Lenz Laborglasinstrumente™ Böjda torkrör med NS Cone är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Rör böjt i 75° vinkel
  • Finns i en rad konstorlekar
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Form Böjd
Produkttyp Torkrör
Standard konisk led nr. NS 14/23