Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Böjda torkrör med NS-kon
Produktkod. p-8007299
Standard konisk led nr.:
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10007730
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05337001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för att skydda reaktioner mot fukt och samtidigt utjämna trycket. Lenz Laborglasinstrumente™ Böjda torkrör med NS Cone är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Rör böjt i 75° vinkel
  • Finns i en rad konstorlekar
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Form Böjd
Produkttyp Torkrör
Standard konisk led nr. NS 14/23