Läs mer
Thermo Scientific™ DrySpot ™Staphytect ™Plus Latexagglutinationstest
Produktkod. 11439868
Change view
Kvantitet:
120 tester/kit
Förpackningsstorlek:
120 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439868 120 tester/kit 120 tester
1 options
Produktkod. 11439868 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DR0100M
 Begränsad artikel
I lager
Identifiera och differentiera Staphylococcus aureus snabbt genom att detektera klumpningsfaktor, protein A och vissa kapselpolysackarider.
Snabbt identifiera och differentiera Staphylococcus aureus med Thermo Scientific™ DrySpot™ Staphytect Plus™ Latexagglutinationstest. DrySpot Staphytect Plus upptäcker klumpningsfaktor, protein A och vissa kapselpolysackarider som finns i meticillinresistenta Ss aureus (MRSA) för att skilja Ss aureus från stafylokocker som inte har dessa egenskaper. Testkort innehåller fördispenserade reagenser som torkas på reaktionsområdena för att underlätta testet, förlänga hållbarheten jämfört med våta reagenser och förvaring i rumstemperatur.
DrySpot Staphytect Plus latexagglutinationstestet använder blå latexpartiklar, som är belagda med svinfibrinogen och kanin-IgG, sedan förtorkade på reaktionskort för detektering av klumpningsfaktor, protein A och kapselpolysackarider av S. aureus .
  • Lång hållbarhetstid: två år från tillverkningsdatum
  • Flexibel förvaring: kan förvaras i kyl eller rumstemperatur (2-25 °C)
  • Inga dispenseringsfel: reagenser förtorkas på reaktionskort
  • Lättläst blå latex
  • Snabba resultat: inom 20 sekunder
  • Utmärkt känslighet: upptäcker tre egenskaper hos S. aureus för bredare stamidentifiering
Traditionellt har differentiering mellan koagulaspositiva och koagulasnegativa stafylokocker utförts antingen med rörkoagulastestet som detekterar extracellulärt stafylokoagulas eller objektglaskoagulastestet som detekterar klumpningsfaktorn (bundet koagulas) som finns på bakteriecellytan. Det har rapporterats att ungefär 97 % av humana stammar av S. aureus har både bundet koagulas och extracellulärt stafylokoagulas. Protein A finns på cellytan hos cirka 95 % av mänskliga stammar av S. aureus och har förmågan att binda Fc-delen av immunglobulin G (IgG) 1 .
Vissa meticillinresistenta stammar av S. aureus (MRSA) kan uttrycka odetekterbara nivåer av klumpningsfaktor och protein A 2,3,4 . Det har emellertid visat sig att dessa stammar har kapselpolysackarid 5 . Kapseln kan maskera både protein A och klumpningsfaktorn och därigenom förhindra agglutination.
DrySpot Staphytect Plus använder latexpartiklar belagda med svinfibrinogen och kanin-IgG, inklusive specifika polyklonala antikroppar framtagna mot kapselpolysackarider av S. aureus6,7 . När de torkade reagensen blandas med en suspension av S. aureus- kolonier sker snabb agglutination genom reaktionen mellan (i) fibrinogen och klumpningsfaktor, (ii) Fc-delen av IgG och Protein A, (iii) specifik IgG och kapselpolysackarid.
Agglutination kan också förekomma med andra arter som har klumpningsfaktor eller protein A, såsom Staphylococcus hyicus och Staphylococcus intermedius . Om varken klumpningsfaktor, protein A eller specifika kapselpolysackarider är närvarande, kommer agglutination inte att inträffa, och resultatet kommer att betraktas som negativt. De vanligaste koagulas- och protein A-negativa isolaten av stafylokocker är Staphylococcus epidermidis .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 25 °C
Kontrolluppsättningar Positiv
Beskrivning DrySpot Staphytect Plus Utrustning
Typ Staphylococcus aureus testkit
Inkluderar Påsar innehållande reaktionskort med test- och kontrolllatex, plastpåsklämma
Material Latex
Kvantitet 120 tester/kit
Målorganismklass Staphylococcus aureus