Läs mer
Applied Biosystems™ DS-02 Matrix Standard Kit, för 3500/3730/SeqStudio™/SeqStudio™ Böja
Produktkod. 15859756 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
8 körningar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15859756 8 körningar Varje
1 options
Produktkod. 15859756 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4323014
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Innehåller färgämnesmärkta oligonukleotider som används för att generera den ''flerkomponentmatris'' som krävs för SNaPshot™ Multiplexsats
De färgämnesmärkta oligonukleotiderna som ingår i Matrix Standard DS-02-setet (dR110, dR6G, dTAMRA™ , dROX™ , och LIZ™ ) används för att generera den 'flerkomponentmatris' som krävs för SNaPshot™ Multiplexsats.
The dye-labeled oligonucleotides included in the Matrix Standard DS-02 set (dR110, dR6G, dTAMRA, dROX, and LIZ) are used to generate the 'multicomponent matrix' required for the SNaPshot Multiplex Kit. The Data Collection software utilizes the multicomponent matrix to automatically correct for the spectral overlap in samples labeled with DS-02 dyes. The kit consists of one tube of matrix standard which is sufficient for a minimum of eight array runs (on a 24 capillary) or two array runs (on a 96 capillary).
De färgämnesmärkta oligonukleotiderna som ingår i Matrix Standard DS-02-setet (dR110, dR6G, dTAMRA™ , dROX™ , och LIZ™ ) används för att generera den 'flerkomponentmatris' som krävs för SNaPshot™ Multiplexsats. Programvaran för datainsamling använder flerkomponentmatrisen för att automatiskt korrigera för den spektrala överlappningen i prover märkta med DS-02-färgämnen. Satsen består av ett rör av matrisstandard som räcker för minst åtta arraykörningar (på en 24 kapillär) eller två arraykörningar (på en 96 kapillär).
Matrisstandarder behöver inte köras med varje uppsättning provinjektioner. Standarden behöver bara köras en gång för att generera en matrisfil som sedan appliceras på prover som körs under liknande förhållanden. För mer information om användningen av matrisstandarder, se instrumentets användarmanual eller Getting Started Guide.
Används med SNaPshot Multiplex Kit på 3500/3500xl, 3730/3730xl, SeqStudio , och SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer.
Beställningsinfo
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller färgämnesmärkta oligonukleotider som används för att generera den ''flerkomponentmatris'' som krävs för SNaPshot™ Multiplexsats. Förvara vid 2-8 °C. Får ej frysas.
Formatera Sats
För användning med (utrustning) SeqStudio™ Genetic Analyzer, 3730 Series Genetic Analyzers, 3500 Series Genetic Analyzers, SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer
För användning med (applikation) Sekvensering
Etikett eller färgämne LIZ, dRhodamine 6G, dRhodamine ROX dRhodamine TAMRA
Produkttyp DS-02 Matrix Standard Kit
Kvantitet 8 körningar
Frakt skick Våt is