Läs mer
IKA™ DS 1 rörfäste
Handla allt IKA Produkter
Håller:
1.5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 1.5 mL |
| Rörkapacitet | 1.5 mL |
| Produkttyp | DS 1 rörfäste |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |