Läs mer
IKA™ DS 3 rörfäste
Handla allt IKA Produkter
Håller:
15 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 15 mL |
| Rörkapacitet | 15 mL |
| Produkttyp | DS 3 rörfäste |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |