Läs mer
Applied Biosystems™ DS-30 Matrix Standard Kit (Dye Set D)
Produktkod. 15899712 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
8 löpningar
Förpackningsstorlek:
8 reaktioner
Produktkod. Kvantitet unitSize
15899712 8 löpningar 8 reaktioner
1 options
Produktkod. 15899712 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4345827
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Innehåller
Innehåller 4 oligonukleotider märkta med respektive 6FAM™ ,HEX™ ,NED™ ,och ROX™
Detta Matrix Standard Set används för att generera den ''flerkomponentmatris'' som krävs vid analys av fluorescerande färgämnesmärkta DNA-fragment.
DS-30 Matrix Standard kit innehåller 4 oligonukleotider märkta med respektive 6-FAM™ , HEX™ , NED™ , och ROX™ , förpoolade i ett enda rör. Denna Matrix Standard Set används för att generera“ flerkomponentmatris” krävs vid analys av fluorescerande färgämnesmärkta DNA-fragment på Applied Biosystems™ System. Programvaran för datainsamling för dessa instrument använder multikomponentmatrisen för att automatiskt analysera de fyra olika färgade fluorescerande färgämnesmärkta proverna i en enda kapillär.
Beställningsinfo
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Frakt skick Våt is
För användning med (utrustning) SeqStudio 3500 and 3730xl
Kvantitet 8 löpningar