Läs mer
Applied Biosystems™ DS-30 Matrix Standard Kit (Dye Set D)
Produktkod. 16305302 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
8 löpningar
Produktkod. Kvantitet
16305302 8 löpningar
1 options
Produktkod. 16305302
Brand: Applied Biosystems™ 4345827
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Innehåller 4 oligonukleotider märkta med respektive 6FAM™ ,HEX™ ,NED™ ,och ROX™
Detta Matrix Standard Set används för att generera den ''flerkomponentmatris'' som krävs vid analys av fluorescerande färgämnesmärkta DNA-fragment.
DS-30 Matrix Standard kit innehåller 4 oligonukleotider märkta med respektive 6-FAM™ , HEX™ , NED™ , och ROX™ , förpoolade i ett enda rör. Denna Matrix Standard Set används för att generera“ flerkomponentmatris” krävs vid analys av fluorescerande färgämnesmärkta DNA-fragment på Applied Biosystems™ System. Programvaran för datainsamling för dessa instrument använder multikomponentmatrisen för att automatiskt analysera de fyra olika färgade fluorescerande färgämnesmärkta proverna i en enda kapillär.
Beställningsinfo
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Frakt skick Våt is
För användning med (utrustning) SeqStudio 3500 and 3730xl
Kvantitet 8 löpningar