Läs mer
Applied Biosystems™ DS-31 Matrix Standard Kit (Dye Set D)
Produktkod. 15889796 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
8 löpningar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15889796 8 löpningar Varje
1 options
Produktkod. 15889796
Brand: Applied Biosystems™ 4345829
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Innehåller 4 oligonukleotider märkta med respektive 6FAM™ ,VIC™ ,NED™ ,och ROX™
Lämplig för Dye Set D spektralkalibrering, på ABI PRISM™ Analysatorer: 3100-Avant™ , 3100 och 3730. Stöder 4-Dye fragmentanalysapplikationer.
Detta kit innehåller 4 oligonukleotider märkta med respektive 6-FAM™ , VIC™ , NED™ , och ROX™ , förpoolade i ett enda rör. Lämplig för Dye Set D spektralkalibrering på Applied Biosystems Genetiska analysatorer. Stöder 4-Dye fragmentanalysapplikationer (Linkage Mapping Set v2.5, Mouse Mapping Primers).
DS-31 Matrix Standard Set används för att generera“ flerkomponentmatris” krävs vid analys av märkta DNA-fragment på Applied Biosystems Genetiska analysatorer. Programvaran för datainsamling för dessa instrument använder multikomponentmatrisen för att automatiskt analysera de fyra olika färgade fluorescerande färgämnesmärkta proverna i en enda kapillär.
Beställningsinfo
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Frakt skick Våt is
För användning med (utrustning) 3730xl DNA Analyzer, SeqStudio Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer
Kvantitet 8 löpningar