Läs mer
Applied Biosystems™ DS-31 Matrix Standard Kit (Dye Set D)
Produktkod. 16315302 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
8 löpningar
Produktkod. Kvantitet
16315302 8 löpningar
1 options
Produktkod. 16315302
Brand: Applied Biosystems™ 4345829
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Innehåller 4 oligonukleotider märkta med respektive 6FAM™ ,VIC™ ,NED™ ,och ROX™
Lämplig för Dye Set D spektralkalibrering, på ABI PRISM™ Analysatorer: 3100-Avant™ , 3100 och 3730. Stöder 4-Dye fragmentanalysapplikationer.
Detta kit innehåller 4 oligonukleotider märkta med respektive 6-FAM™ , VIC™ , NED™ , och ROX™ , förpoolade i ett enda rör. Lämplig för Dye Set D spektralkalibrering på Applied Biosystems Genetiska analysatorer. Stöder 4-Dye fragmentanalysapplikationer (Linkage Mapping Set v2.5, Mouse Mapping Primers).
DS-31 Matrix Standard Set används för att generera“ flerkomponentmatris” krävs vid analys av märkta DNA-fragment på Applied Biosystems Genetiska analysatorer. Programvaran för datainsamling för dessa instrument använder multikomponentmatrisen för att automatiskt analysera de fyra olika färgade fluorescerande färgämnesmärkta proverna i en enda kapillär.
Beställningsinfo
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Frakt skick Våt is
För användning med (utrustning) 3730xl DNA Analyzer, SeqStudio Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer
Kvantitet 8 löpningar