Läs mer
Applied Biosystems™ DS-32 Matrix Standard Kit (Dye Set F)
Beskrivning
Innehåller
Innehåller en uppsättning matrisstandard-DNA-fragment med unika fluorescerande färgämnesetiketter, tillräckligt för 8 körningar
Matrisstandarduppsättningen DS-32 används för att generera den ''flerkomponentmatris'' som krävs vid analys 5-FAM™ , JOE™ , NED™ , och ROX™ märkta DNA-fragment på Applied Biosystems™ System i 3500- och 3730-serien. Programvaran för datainsamling använder multikomponentmatrisen för att automatiskt analysera de fyra olika färgade fluorescerande färgämnesmärkta proverna i en enda kapillär.
Stöder 4-Dye Human Identity-applikationer (dvs. AmpFLSTR™ kit), StockMarks™ och Plant/Microbial AFLP analyser.
Stöder 4-Dye Human Identity-applikationer (dvs. AmpFLSTR™ kit), StockMarks™ och Plant/Microbial AFLP analyser.
Beställningsinfo
Vardera
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller en uppsättning matrisstandard-DNA-fragment med unika fluorescerande färgmärken. Räcker till 8 åk. Förvara satsen vid 2 - 8 °C. Får ej frysas. |
| Formatera | Sats |
| För användning med (utrustning) | SeqStudio Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3130 Genetic Analyzer |
| För användning med (applikation) | Sekvensering |
| Etikett eller färgämne | FAM, JOE , NED , ROX |
| Produkttyp | DS-32 Matrix Standard Kit |
| Kvantitet | 8 körningar |
| Frakt skick | Våt is |