Läs mer
Applied Biosystems™ DS-33 GeneScan™ Installera Kit Dx med GeneScan™ 600 LIZ™ Storlek Standard v2.0 Dx
Produktkod. 15928856 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15928856 1 Kit 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15928856 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A25793
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Innehåll 4 tuber av GeneScan Installation Standard DS-33, 1 tub med GeneScan 600 LIZ storlek standard v2.0 Dx
Utvecklad för användning med Applied Biosystems fluorescensbaserade DNA-elektroforessystem. Användningen av intern storleksstandard möjliggör automatiserad dataanalys och är också väsentlig för att uppnå hög kör-till-körnings-precision i dimensionering av DNA-fragment.
DS-33 GeneScan Installera Kit Dx med GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0 Dx består av poolade PCR-produkter märkta med 6-FAM , VIC , NED , och PET färgämnen. För att generera de sammanslagna produkterna amplifieras CEPH-individuellt 1347-02 genomiskt DNA med åtta fluorescerande PCR-primerpar, som amplifierar utvalda mikrosatellitloki (som anges i förpackningens produktbilaga). Satsen innehåller även en tub av GeneScan 600 LIZ Storlek Standard v2.0 Dx (Kat. nr. A25794).
Satsen innehåller även en tub av GeneScan 600 LIZ™ storlek standard v2.0 Dx .
Beställningsinfo
1 sats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Varje kit innehåller fyra tuber GeneScan Installation Standard DS-33 och ett rör av GeneScan 600 LIZ storlek standard v2.0 Dx.
Förvara satsen vid -15 till -25 °C tills den ska användas. Vid upptining förvaras GeneScan 600 LIZ Storlek Standard v2.0 rör vid 2 C °till 8 °C.
Detektionsmetod fluorescens
Formatera Provrör
För användning med (utrustning) 3500 Dx genetisk analysator
GC-rik PCR-prestanda Hög
För användning med (applikation) Sekvensering
Etikett eller färgämne LIZ
Produktlinje GeneScan , LIZ
Produkttyp Installationssats
Kvantitet 1 Kit
Frakt skick Torr is
Testtid Snabb
Visa mer Visa mindre
Endast för in vitro-diagnostik