Läs mer
Applied Biosystems™ DS-33 GeneScan™ Installationsstandarder med GeneScan™ 600 LIZ™ Storlek Standard v2.0
Beskrivning
Innehåller
Varje kit innehåller fyra tuber GeneScan™ Installation Standard DS-33 och ett rör av GeneScan™ 600 LIZ™ storlek standard v2.0.
The DS-33 GeneScan™ Installation Standard consists of pooled PCR products labeled with 6-FAM™, VIC™, NED™ and PET™ dyes. To generate the pooled products, Human DNA has been amplified with 8 fluorescent PCR primer pairs which amplify selected microsatellite loci (as listed in the package product insert). The kit also contains a tube of GeneScan™ 600 LIZ™ Size Standard 2.0.
Beställningsinfo
Sats
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Varje kit innehåller fyra tuber GeneScan™ Installation Standard DS-33 och ett rör av GeneScan™ 600 LIZ™ storlek standard v2.0. Förvara DS-33-rören vid -25° till -15 °C Lagra den GeneScan 600 LIZ Storlek Standard v2.0 vid upptining vid 2° till 8 C, °skydda mot ljus. |
| Formatera | Provrör |
| För användning med (utrustning) | 3730xl DNA-analysator, SeqStudio Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer |
| Etikett eller färgämne | FAM, LIZ , NED , PET , VIC |
| Produktlinje | GeneScan , LIZ |
| Produkttyp | Installationsstandard |
| Kvantitet | 1 kit |
| Frakt skick | Torr is |
| Testtid | Standard |