Läs mer
Applied Biosystems™ DS-33 Matrix Standard Kit Dx (Dye Set G5)
Produktkod. 15998826 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Beskrivning:
Dx DS-33 Matrix Standard Kit, 8 körningar, LIZ™ Färgämne, våt is, för 3500 Dx genetisk analysator, 2 till 8 °C lagringstemperatur
Förpackningsstorlek:
8 tester
Produktkod. 15998826
Brand: Applied Biosystems™ a25775
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Innehåller 5-färgsmärkta oligonukleotider som används för att generera multikomponentmatrisen i en 1X TE-lösning
Programvaran för dessa instrument använder multikomponentmatrisen för att automatiskt analysera de fem olika färgade fluorescerande färgämnesmärkta proverna.
DS-33 Matrix Standard Kit Dx (Dye Set G5) används för att generera den ''flerkomponentmatris'' som krävs vid analys 6-FAM™ , VIC™ , NED™ , PET™ , och LIZ™ färgämnesmärkta DNA-fragment på Applied Biosystems™ 3500 Dx-serien genetiska analysatorer.
Beställningsinfo
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller 5-färgsmärkta oligonukleotider som används för att generera multikomponentmatrisen i en 1X TE-lösning. Förvara vid 2 till 8 °C
Beskrivning Dx DS-33 Matrix Standard Kit, 8 körningar, LIZ™ Färgämne, våt is, för 3500 Dx genetisk analysator, 2 till 8 °C lagringstemperatur
För användning med (utrustning) 3500 Dx genetisk analysator
Etikett eller färgämne LIZ
Produkttyp DS-33 Matrix Standard Kit
Kvantitet 8 åk
Endast för användning inom forskning