Innehåller
Innehåller 5 färgämnesmärkta oligonukleotider som används för att generera multikomponentmatrisen i en 1X TE-lösning
Matrix Standard Kit används för att generera den flerkomponentmatris som krävs vid analys 6-FAM , VIC , NED , PET och LIZ-märkta DNA-fragment på Applied Biosystems SeqStudio , 3500 och 3730-serien. Programvaran för datainsamling för dessa instrument använder multikomponentmatrisen för att automatiskt analysera de fem olika färgade fluorescerande färgämnesmärkta proverna i en enda kapillär.
Beställningsinfo
Vardera
Specifikationer
Specifikationer
| Frakt skick | Våt is |
| För användning med (utrustning) | 310 Genetic Analyzer, 3100 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3730xl DNA Analyzer; SeqStudio |
| Kvantitet | 8 löpningar |