missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
IKA™ DS 4 rörfäste
Handla allt IKA Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Håller:
30 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 30 ml |
| Rörkapacitet | 30 mL |
| Produkttyp | DS 4 rörfäste |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering