Läs mer
IKA™ DS 5 rörfäste
Handla allt IKA Produkter
Håller:
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 50 mL |
| Rörkapacitet | 50 mL |
| Produkttyp | DS 5 rörfäste |
| Diameter (metrisk) | 28 mm |