missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
dsDNA Antibody (DSD/4054R), Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08490B
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
dsDNA Monoclonal antibody specifically detects dsDNA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| dsDNA | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DSD/4054R | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Double stranded DNA | |
| Nuclei of Burkitt's cells | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering