Läs mer
Bellingham + Stanley™ Digitala densitetsmätare i DSG-serien
Produktkod. 17855482
Change view
Noggrannhet:
±0,00005 g/cm 3
±0,0001 g/cm 3
Upplösning:
0,00001 g/cm 3
0,0001 g/cm 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Noggrannhet Upplösning
17855482 ±0,0001 g/cm 3 0,0001 g/cm 3
17845482 ±0,00005 g/cm 3 0,00001 g/cm 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17855482 Leverantör Bellingham + Stanley™ Leverantörsnummer 4340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217228.59 SEK
    204546.23 SEK / Paket med 1
    Save 12682.36 SEK
    5% Av
I lager
DSG-seriens densitetsmätare med pekskärm och Peltier temperaturkontrollsystem mäter densitet (g/cm 3 ), specifik vikt, sackaros (% w/w in)° Brix), etanol (% vikt/vikt, % v/v), API och användarvågar på begäran.
  • Oscillerande U-rör med referensoscillator för förbättrat driftskydd
  • Hög precision
  • Peltier temperaturkontroll
  • Inbyggd rengöringspump och torkmedel
  • 7-tums pekskärm i full färg med intuitiv användarmeny
  • Förprogrammerade metoder för densitet, Brix och % etanol, API
  • Revisionsspår och elektroniska signaturer
  • Uppfyller kraven i farmakopén (USP , EP, UKP)
  • Uppfyller kraven i FDA-reg. 21 CFR del 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Visningstyp Färgpekskärm
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 95 °C
Noggrannhet ±0,0001 g/cm 3
Höjd (metrisk) 24 cm
Gränssnitt Seriellt gränssnitt, USB , LAN
Språk engelska, franska, tyska, spanska, portugisiska, italienska
Mätområde 0 till 3 g/cm 3
Mätningstid 15 sek.
Kvantitet 1 meter
Upplösning 0,0001 g/cm 3
Provvolym 2 mL
Vikt (metrisk) 9.1 kg
Produkttyp Densitetsmätare för bänkskivor
För användning med (utrustning) RFM refraktometer
För användning med (applikation) Mätning av densitet, specifik vikt, alkohol, socker, API