Läs mer
DSM265, MedChemExpress
Description
DSM265 is a long-duration inhibitor of P. falciparum dihydroorotate dehydrogenase (PfDHODH) with an IC50 of 8.9 nM. DSM265 can also inhibit the growth of Pf3D7 parasites with an EC50 of 4.3 nM.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | DSM265 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1282041-94-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H12F7N5S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (120.39 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 11.11 mg/mL (26.75 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=NC2=NC(C(C)(F)F)=NN2C(NC3=CC=C(S(F)(F)(F)(F)F)C=C3)=C1 |
| Show More |