Läs mer
DSN1 Antibody [FITC], Novus Biologicals™
Produktkod. 30601057 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30601057 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30601057 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP346630F
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
DSN1 Polyclonal antibody specifically detects DSN1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen DSN1
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera FITC
Formulering PBS
Gene Alias C20orf172, chromosome 20 open reading frame 172, dJ469A13.2, DSN1, MIND kinetochore complex component, homolog (S. cerevisiae), FLJ13346, hKNL-3, kinetochore null 3 homolog, kinetochore-associated protein DSN1 homolog, KNL3, MIS13MGC32987
Värd art Rabbit
Immunogen DSN1, MIND kinetochore complex component, homolog. (Uniprot# Q9H410)
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79980
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG