Läs mer
Tocris Bioscience™ DSP-4
Beskrivning
Adrenergic neurotoxin. Displays neurotoxic effects on both peripheral and central noradrenergic neurons.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DSP-4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 313.06 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 313.06 |