Läs mer
DSRM-3716, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Iodoisoquinoline |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6IN/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H |
| Formel vikt | 254.9545 |