missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ DSRM-3716

Beskrivning
DSRM-3716 is a potent, reversible inhibitor of SARM1 NAD(+) hydrolase (IC50 = 75 nM), which displays selectivity for SARM1 over related enzymes NAMPT and NMNAT and a panel of receptors and transporters. In vitro, DSRM-3716 decreases cyclic adenosine diphosphate ribose (cADPR) levels in mouse dorsal root ganglia (DRG) neurons, and protects mouse DRG and iPSC-derived human motor neurons against axonal degeneration. In axons with rotenone (Cat. No. 3616)-induced mitochondrial injury, DSRM-3716 rescues axons displaying indicators of degeneration.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Iodoisoquinoline |
| CAS | 58142-99-7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | Hydrolase Inhibitors |
| Molekylformel | C9H6IN |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?