missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

dsRNA Antibody (J2), FITC, Novus Biologicals™

Produktkod. 18697626 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.2 mL
Förpackningsstorlek:
0.2ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18697626 0.2 mL 0.2ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18697626 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP311395F

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

dsRNA Monoclonal antibody specifically detects dsRNA in Broad Species Reactivity samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen dsRNA
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona J2
Konjugera FITC
Utspädning ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulering PBS
Gene Alias Double-stranded RNA
Värd art Mouse
Immunogen Female DBA/2 mice were injected intraperitonially with a mixture of 50 ug L-dsRNA and 75 ug methylated bovine serum albumin, emulsified in complete Freund's adjuvant. After several boosts spleen cells were fused with Sp2/0-Agl4 myeloma cells to generate the hybridoma clone.
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.2 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Målarter Broad Species Reactivity
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2a κ
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.