Läs mer
Abnova™ dsRNA-markör
Produktkod. 16042038
Change view
Kvantitet:
25μ g
Förpackningsstorlek:
25µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16042038 25μ g 25µg
1 options
Produktkod. 16042038 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer R0005.25ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
dsRNA-markören är en idealisk storleksmarkör för att bestämma storlekar av dubbelsträngade RNA.
  • dsRNA-markören består av tio dubbelsträngade RNA, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400, 500 och 1 000 baspar.
  • dsRNA-markören är en idealisk storleksmarkör för att bestämma storlekar av dubbelsträngade RNA.
  • Ett 20 bp RNA-band som ingår i dsRNA-markören justeras till cirka 25 ng/ul i koncentration.
  • dsRNA-markören är tillverkad för icke-denaturerande polyakrylamidgelelektrofores.
  • dsRNA-markören kan visualiseras med UV-ljus efter etidiumbromidfärgning.
Specifikationer
För användning med (applikation) Elektrofores
Kvantitet 25μ g
Förvaringskrav Förvara vid -°80 C Upprepade frys-/upptiningscykler bör undvikas