Läs mer
Thermo Scientific™ DSS (disuccinimidylsuberat), No-Weigh™ Formatera
Produktkod. 11831255 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
8 x 2 mg
10 x 2 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
50mg
Paket med 10
Paket med 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11831255 8 x 2 mg Paket med 8
15971252 10 x 2 mg Paket med 10
10138353 50 mg 50mg
10540434 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11831255 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21658
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tvärbinda aminer till aminer med disuccinimidylsuberat sammansatt av NHS-estergrupper med en membrangenomsläpplig, mellanlängd spacer för intracellulär proteintvärbindning.
Thermo Scientific™ Pierce DSS, även kallat disuccinimidylsuberat, är icke-klyvbart och membranpermeabelt tvärbindare som innehåller en aminreaktiv N-hydroxisuccinimid (NHS) ester i vardera änden av en distansarm med 8 kolatomer.
Highlights:
  • Chemical crosslinking of intracellular proteins prior to cell lysis and immunoprecipitation
  • “Fix” protein interactions to allow identification of weak or transient protein interactions
  • Protein crosslinking to create bioconjugates via single-step reactions
  • Crosslink oriented antibodies to Protein A or G agarose
  • Immobilize proteins onto amine-coated surfaces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amine-to-Amine
Klyvbar No
Beskrivning Pierce DSS
Formulering Disuccinimidyl suberate; powder solid
Membrangenomsläpplig Yes
Molekylvikt (g/mol) 368.34
PEGylerad No
Tillräckligt för 43mL of typical 1X (1mM) reaction solution (total), or 8 separate uses
Distansarmslängd 11.4Å
Kvantitet 8 x 2 mg
Löslighet Not soluble in water