Läs mer
Thermo Scientific™ DSS (disuccinimidylsuberat), No-Weigh™ Formatera
Produktkod. 15971252 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
8 x 2 mg
10 x 2 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
50mg
Paket med 10
Paket med 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15971252 10 x 2 mg Paket med 10
11831255 8 x 2 mg Paket med 8
10138353 50 mg 50mg
10540434 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15971252 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A39267
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tvärbinda aminer till aminer med disuccinimidylsuberat sammansatt av NHS-estergrupper med en membrangenomsläpplig, mellanlängd spacer för intracellulär proteintvärbindning.
Thermo Scientific™ Pierce DSS, även kallat disuccinimidylsuberat, är icke-klyvbart och membranpermeabelt tvärbindare som innehåller en aminreaktiv N-hydroxisuccinimid (NHS) ester i vardera änden av en distansarm med 8 kolatomer.
  • Reaktiva grupper: NHS-ester (båda ändar)
  • Reaktiv mot: aminogrupper (primära aminer)
  • Aminreaktiv sulfo-NHS-ester reagerar snabbt med alla primära amininnehållande molekyler
  • Membrangenomsläpplig, möjliggör intracellulär tvärbindning
  • Kristallint reagens med hög renhet kan användas för att skapa konjugat med hög renhet
  • Ej klyvbar
  • Vattenolöslig (lös först i DMF eller DMSO); jämför med BS3 (Sulfo-DSS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Klyvbar Nej
Beskrivning DSS
Molekylvikt (g/mol) 368.35
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 11,4 Å
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagras torkad vid 4 °C.
Cellpermeabilitet Ja
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje No-Weigh
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Homobifunktionell
Reaktiv del NHS Ester
Spacer Medium (10 till 30 Å)
Form Solid
Kvantitet 10 x 2 mg
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard, engångsbruk
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare