Läs mer
KGW Isotherm™ DSS Dewar-kolvar i rostfritt stål
Produktkod. 10594502
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
3 l
Höjd (metrisk):
178 mm
190 mm
225 mm
305 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk)
10594502 2 l 305 mm
10722023 1 l 225 mm
10065171 1 l 178 mm
10228511 3 l 190 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10594502 Leverantör KGW Isotherm™ Leverantörsnummer 2103
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lock säljs separat; se KGW Isotherm Lock (10543932).
Specifikationer
För användning med (applikation) Används för att lagra och transportera flytande kväve (LN2), torris (CO2) och andra kylmedel
Höjd (metrisk) 305 mm
Kapacitet (metrisk) 2 l
Diameter (metrisk) Inre 100 mm
Material DSS rostfritt stål