Läs mer
KGW Isotherm™ DSS Dewar-kolvar i rostfritt stål
Produktkod. 10722023
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
3 l
Höjd (metrisk):
178 mm
190 mm
225 mm
305 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk)
10722023 1 l 225 mm
10065171 1 l 178 mm
10594502 2 l 305 mm
10228511 3 l 190 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10722023 Leverantör KGW Isotherm™ Leverantörsnummer 2101
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lock säljs separat; se KGW Isotherm Lock (10166941).
Specifikationer
För användning med (applikation) Används för att lagra och transportera flytande kväve (LN2), torris (CO2) och andra kylmedel
Höjd (metrisk) 225 mm
Kapacitet (metrisk) 1 l
Diameter (metrisk) Inre 85 mm
Material DSS rostfritt stål
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.