Läs mer
DT-061, MedChemExpress
Produktkod. 16491017
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16491017 50 mg 50mg
16455556 100 mg -
16444738 10 mg -
16407457 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16491017 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112929
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress DT-061 is an orally bioavailable activator of protein phosphatase 2A (PP2A) and could be applied in the therapy of KRAS-mutant and MYC-driven tumorigenesis.
DT-061 is an orally bioavailable activator of protein phosphatase 2A (PP2A) and could be applied in the therapy of KRAS-mutant and MYC-driven tumorigenesis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DT-061
CAS 1809427-19-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H23F3N2O5S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (240.14 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1)(N[C@H]2[C@H](O)[C@@H](N3C4=C(C=CC=C4)OC5=CC=CC=C35)CCC2)=O
Molekylvikt (g/mol) 520.52
Formel vikt 520.52
Procent renhet 98.16%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death