Beskrivning
Komponenter: Slang, spridningsanordning, lock
Volym: 5 till 15 ml
Ansökan: Dispersion, homogenisering, suspensioner
Ytterligare mediakvantiteter kan tillsättas under driftprovtagning under drift
Förpackningsenhet: 25 stycken
Volym: 5 till 15 ml
Ansökan: Dispersion, homogenisering, suspensioner
Ytterligare mediakvantiteter kan tillsättas under driftprovtagning under drift
Förpackningsenhet: 25 stycken
Specifikationer
Specifikationer
| Volymintervall (metriskt) | 5 till 15 ml |
| För användning med (applikation) | Dispersion, homogenisering, suspensioner |
| För användning med (utrustning) | DT-20 |
| Förpackningsmängd | 25 Pk. |
| Produkttyp | DT-20 rör |