Läs mer
IKA™ DT-50 rör med rotorstatorelement, 50mL
Använd dessa rör för en mängd olika applikationer. IKA™ DT-50 rör med rotorstatorelement är idealiska för dispergering, homogenisering och suspensioner.
Brand: IKA™ 0003699600
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Specifikationer
DT rör | |
Dispersion, homogenisering, suspensioner | |
Slang, spridningsanordning, lock |
15 till 50 ml | |
DT-50 | |
10/Pk. |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-4 of
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
IKA™ DT-50 rör med rotorstatorelement, 50mL > Kapacitet: 5 till 15 ml
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering