Läs mer
3M™ DT-seriens kombinationsfilter
Product Code. 17716983 Shop All 3M Products
Change view
Click to view available options
Modell:
CF22 A2B2E1P3 RD, DT-4036E
CF22 A2B2P3 RD, DT-4035E
CF22 B2P3 RD, DT-4032E
CF32 A2B2E2K2HgP3 RD, DT-4031E
CF32 A2B2E2K2HgP3 RD, DT-4046E
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Modell
17716983 CF22 A2B2P3 RD, DT-4035E
17796973 CF22 A2B2E1P3 RD, DT-4036E
17706983 CF22 B2P3 RD, DT-4032E
17726983 CF32 A2B2E2K2HgP3 RD, DT-4046E
17736983 CF32 A2B2E2K2HgP3 RD, DT-4031E
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 17716983 Supplier 3M™ Supplier No. 7100260644
Only null left
Add to basket
Add to basket
DT-seriens filter används för effektivt skydd mot en rad partiklar, gaser, ångor eller kombinationsrisker.
  • Inkluderar specifikationer för att ge skydd mot partikelrisker, gas& ångfaror eller en kombination av båda
  • Har en DIN40 mm gängad anslutning
  • Observera att filter i DT-serien tidigare var kända som Pro2000-filter
  • För att identifiera vilket filter som är lämpligt för din miljö och för att hjälpa till med implementeringen av ett filterbyteschema, använd 3M Livslängd och utvald programvara, tillgänglig från www.3m.com/sls.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Patron/filter KOMBINATION
Filtertyp Kombination organisk ånga/syragas/HEPA
Produkttyp Filtrera
För användning med (utrustning) 3M™ Luftrenande andningsskydd, 3M™ PAPR-system
Modell CF22 A2B2P3 RD, DT-4035E
Kvantitet 10/Cs.