missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DTD1 Antibody (OTI1E1), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Produktkod. 30023697 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30023697 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30023697 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP272335APC

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

DTD1 Monoclonal antibody specifically detects DTD1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen DTD1
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Klassificering Monoclonal
Klona OTI1E1
Konjugera APC
Utspädning Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulering PBS
Gene Alias bA379J5.3, bA555E18.1, C20orf88HARS2, chromosome 20 open reading frame 88, DNA-unwinding element-binding protein, D-tyrosyl-tRNA deacylase 1 homolog (S. cerevisiae), D-tyrosyl-tRNA(Tyr) deacylase 1, DUEB, EC 3.1, Histidyl-tRNA synthase-related, histidyl-tRNA synthetase 2, MGC119131, MGC41905, pqn-68
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human DTD1(NP_543010) produced in HEK293T cell.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 92675
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.