Läs mer
Novus Biologicals™ DTD2 Overexpression Lysate
Produktkod. 18272871 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18272871 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18272871 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL108172
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
The DTD2 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC22312 and based on accession number NM_8664. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens chromosome 14 open reading frame 126 (C14orf126), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori metabolism
Proteintillstånd Native
For Research Use Only