Läs mer
DTE, MedChemExpress
Produktkod. 16499447
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16499447 5 g -
16491569 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16499447 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15916
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
MedChemExpress DTE (Dithioerythritol) is a sulfur containing sugar derived from the corresponding 4-carbon monosaccharide erythrose; is an epimer of dithiothreitol(DTT).
DTE (Dithioerythritol) is a sulfur containing sugar derived from the corresponding 4-carbon monosaccharide erythrose
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DTE
CAS 6892-68-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H10O2S2
Kvantitet 5 g
Synonym Dithioerythritol Cleland’s reagent
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (648.30 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (324.15 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@H]([C@H](O)CS)CS
Molekylvikt (g/mol) 154.25
Formel vikt 154.25
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid