Läs mer
Melford DTE
Produktkod. 30018228
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30018228 5 g
1 options
Produktkod. 30018228 Leverantör Melford Leverantörsnummer D200405.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Skyddsreagens för att bibehålla -SH-grupper i reducerat läge.
Skyddsreagens för att bibehålla -SH-grupper i reducerat läge. Hygroskopisk.
Specifikationer
CAS 6892-68-8
Molekylformel C4H10O2S2
Kvantitet 5 g