Läs mer
DTG, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Bis(2-o-tolyl)guanidine |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17N3/c1-11-7-3-5-9-13(11)17-15(16)18-14-10-6-4-8-12(14)2/h3-10H,1-2H3,(H3,16,17,18) |
| Formel vikt | 239.1422 |