Läs mer
MedChemExpress DTNB
Produktkod. 16481569
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16481569 1 g -
16489447 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16481569 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY15915
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
MedChemExpress DTNB (Ellman’s Reagent) is a chemical used to quantify the number or concentration of thiol groups.
Specifikationer
Kvantitet 1 g
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : ≥ 150 mg/mL (378.45 mM)
CAS 69-78-3
Molekylvikt (g/mol) 396.35 g/mol
Synonym Ellman’s Reagent