Läs mer
Invitrogen™ DTNB; Ellmans reagens, 5,5'-ditiobis-(2-nitrobensoesyra)
Produktkod. 11594726
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11594726 10 g 10g
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11594726 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer D8451
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
DTNB; Ellmans reagens, 5,5'-ditiobis-(2-nitrobensoesyra)
DTNB eller Elmans reagens kan användas för att kvantifiera tioler i proteiner, celler och plasma genom absorptionsmätningar. Den bildar lätt en blandad disulfid med tioler, vilket frigör kromoforen 5-merapto-2-nitrobensoesyra (absorption maximalt 410 nm). Endast proteintioler som är tillgängliga för detta vattenlösliga reagens modifieras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Elmans reagens
Kvantitet 10 g