Läs mer
DTPA-tetra (t-Bu ester), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DTPA-tetra (t-Bu ester) |
| CAS | 174267-71-1 |
| Molekylformel | C30H55N3O10 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 9-(Carboxymethyl)-6,12-bis[2-(1,1-dimethylethoxy)-2-oxoethyl]-2,2-dimethyl-4-oxo-3-Oxa-6,9,12-triazatetradecan-14-oic acid 14-(1,1-dimethylethyl) ester, tetra-tBu-DTPA |
| InChI formel | InChI=1S/C30H55N3O10/c1-27(2,3)40-23(36)18-32(19-24(37)41-28(4,5)6)15-13-31(17-22(34)35)14-16-33(20-25(38)42-29(7,8)9)21-26(39)43-30(10,11)12/h13-21H2,1-12H3,(H,34,35) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)CN(CCN(CCN(CC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)O)CC(=O)OC(C)(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 617.77 |
| Formel vikt | 617.3887 |