Läs mer
dTRIM24, MedChemExpress
Beskrivning
dTRIM24 is a selective bifunctional degrader of TRIM24 based on PROTAC, consists of ligands for von Hippel-Lindau and TRIM24.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | dTRIM24 |
| CAS | 2170695-14-2 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C55H68N8O13S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (89.82 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | CN(C(N1C)=O)C2=C1C=C(OC3=CC=CC(OCCC)=C3)C(NS(C4=CC(C(NCCOCCOCCOCC(N[C@H](C(N5[C@H](C(NCC6=CC=C(C7=C(C)N=CS7)C=C6)=O)C[C@@H](O)C5)=O)C(C)(C)C)=O)=O)=CC=C4)(=O)=O)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 1113.3 |
| Formel vikt | 1113.3 |
| Visa mer |