Läs mer
Melford DTT
Beskrivning
Skyddsreagens för att hålla -SH-grupper i reducerat tillstånd.
Skyddsreagens för att hålla -SH-grupper i reducerat tillstånd. DTT genomsyrar cellmembranet som skyddar proteinsulfhydryler och återställer därigenom enzymaktivitet som förloras genom oxidation av grupperna.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 12-3-3483 |
| Molekylformel | C4H10O2S2 |
| Kvantitet | 100 g |