Läs mer
Melford DTT
Produktkod. 30018220
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018220 50 g
30018218 25 g
30018216 10 g
30018219 5 g
30018217 100 g
30018215 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30018220 Leverantör Melford Leverantörsnummer D1100050.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Skyddsreagens för att hålla -SH-grupper i reducerat tillstånd.
Skyddsreagens för att hålla -SH-grupper i reducerat tillstånd. DTT genomsyrar cellmembranet som skyddar proteinsulfhydryler och återställer därigenom enzymaktivitet som förloras genom oxidation av grupperna.
Specifikationer
CAS 12-3-3483
Molekylformel C4H10O2S2
Kvantitet 50 g