Läs mer
Invitrogen™ DTT, 1M
Produktkod. 10644953
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10644953 1 mL 1ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10644953 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer P2325
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
DTT, 1M
DTT är en viktig komponent för kinasanalyser med användning av LanthaScreen™ Teknologi. Invitrogen's DTT är 1M i vatten. Den är testad för bakgrundsfluorescens, vilket gör den optimal för användning i screeningapplikationer med hög genomströmning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formulering 1M DTT in water
pH-intervall 6-8
Innehåll och lagring DTT skickas på torris och bör förvaras vid -20 °C.
Frakt skick Torr is
Form Vätska
Kvantitet 1 mL
Produkttyp Ditiotreitol
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DTT
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-dimercapto-2,3-Butanediol