Specifications
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forskningskategori | Zinc Finger |
| Mål | DTX2 |
| Synonym | deltex (Drosophila) homolog 2, deltex homolog 2 (Drosophila), Deltex2, hDTX2, MGC71098, protein deltex-2, RING finger protein 58, RNF58KIAA1528deltex2, zinc ion binding protein |
| Gensymbol | DTX2 |