Läs mer
Fisherbrand™ Anodiserade dubbla aluminiumblock
Beskrivning
- Utmärkt värmeöverföring
- Anodiserad för att motstå värmechock
- För att hålla provrör för digitala värmare
- Tillgänglig för att passa en rad rörantal och storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Mikroplatta eller 4 diabilder. |
| Produkttyp | D1196, 96-Väl |
| Kvantitet | 1 CT |