Läs mer
Jenway™ Dubbelcellshållare
Produktkod. 11474939
Typ:
Dubbel cellhållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11474939
Brand: Jenway™ 8307045
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rymmer 10 mm fyrkantiga kyvetter och 12,7 mm diameter rör. Jenway™ Dual Cell Holder är exklusivt för användning med 6320D spektrofotometer
  • Endast för användning med modell 6320D synlig spektrofotometer
  • Rymmer 10 mm fyrkantiga kyvetter och rör med 12,7 mm diameter
Specifikationer
Typ Dubbel cellhållare
För användning med (utrustning) Jenway 6320D synlig spektrofotometer
Håller 2 x 10 mm kyvetter och 12,7 mm dia-rör