Läs mer
Fisherbrand™ Dual LCD Display Thermo-Hygrometer
Produktkod. 11945148
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +60 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
11945148 -10 °C till +60 °C
1 options
Produktkod. 11945148 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer 30.5002
I lager
Specifikationer
Typ Termohygrometer
Fuktighetsområde 10 till 99 %
Upplösning 0.01
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +60 °C
Visningstyp Dual LCD
Längd (metrisk) 110 mm
Höjd (metrisk) 110 mm
Spänning 1.5 V
Inkluderar 2-AAA Batteries